Merck
BDPH9BCDC841
Bide Pharmatech
N-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-2-fluoro-4-(piperazin-1-yl)benzamide hydrochloride
Sinónimos:
2-fluoro-N-(6-hydroxy-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydropyridin-3-yl)-4-(piperazin-1-yl)benzimidic acid hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
El producto BDPH9BCDC841 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C16H19FN4O3.ClH/c17-12-9-10(21-7-5-18-6-8-21)1-2-11(12)15(23)19-13-3-4-14(22)20-16(13)24;/h1-2,9,13,18H,3-8H2,(H,19,23)(H,20,22,24);1H
Inchi Key
FEBDLAQAJHIUDN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)