Merck
BDPH9BCDC85A
Bide Pharmatech
4-(Bromomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Sinónimos:
4-(bromomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H11O2Br1
Número CAS:
Peso molecular:
195.06
MDL number:
El producto BDPH9BCDC85A no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C6H11BrO2/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5H,3-4H2,1-2H3
Inchi Key
ZOPZKFNSQYCIPP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow to Brown Liquid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)