Merck
BDPH9BCDC862
Bide Pharmatech
4-Amino-1-methylpiperidine
Sinónimos:
1-methyl-4-piperidinylamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H14N2
Número CAS:
Peso molecular:
114.19
MDL number:
El producto BDPH9BCDC862 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C6H14N2/c1-8-4-2-6(7)3-5-8/h6H,2-5,7H2,1H3
Inchi Key
ALOCUZOKRULSAA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Amino-1-methylpiperidine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)