Saltar al contenido
BDPH9BCDC8A0
Bide Pharmatech
(3-Methyl-4-(methylthio)phenyl)boronic acid
Sinónimos:
(3-methyl-4-(methylthio)phenyl)boronic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H11O2S1B1
Peso molecular:
182.05
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H11BO2S/c1-6-5-7(9(10)11)3-4-8(6)12-2/h3-5,10-11H,1-2H3
Inchi Key
MKFDONWOZBIQGF-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)