Merck
BDPH9BCDC8CF
Bide Pharmatech
6-Ethoxybenzo[d]oxazol-2-amine
Sinónimos:
6-ethoxy-1,3-benzoxazol-2-amine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H10O2N2
Número CAS:
Peso molecular:
178.19
MDL number:
El producto BDPH9BCDC8CF no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H10N2O2/c1-2-12-6-3-4-7-8(5-6)13-9(10)11-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,10,11)
Inchi Key
LAYYUBFRHUZDKA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Ethoxybenzo[d]oxazol-2-amine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)