Merck
BDPH9BCDC8FC
Bide Pharmatech
1-(Quinoxalin-6-yl)ethanol
Sinónimos:
1-(6-quinoxalinyl)ethanol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H10O1N2
Número CAS:
Peso molecular:
174.2
MDL number:
El producto BDPH9BCDC8FC no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c1-7(13)8-2-3-9-10(6-8)12-5-4-11-9/h2-7,13H,1H3
Inchi Key
AZJBZDWQJDRHNH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(Quinoxalin-6-yl)ethanol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)