Merck
BDPH9BCDCB08
Bide Pharmatech
3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Sinónimos:
3'-methoxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C14H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
228.25
MDL number:
El producto BDPH9BCDCB08 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C14H12O3/c1-17-13-7-3-5-11(9-13)10-4-2-6-12(8-10)14(15)16/h2-9H,1H3,(H,15,16)
Inchi Key
JFPVSZXZHHOWMI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)