Merck
BDPH9BCDCC73
Bide Pharmatech
3-(4-Iodophenyl)propanoic acid
Sinónimos:
3-(4-iodophenyl)propanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H9O2I1
Número CAS:
Peso molecular:
276.07
MDL number:
El producto BDPH9BCDCC73 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H9IO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,11,12)
Inchi Key
SJMRZGIIQIWIFS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(4-Iodophenyl)propanoic acid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)