Merck
BDPH9BCDCC87
Bide Pharmatech
2-(5-Isopropyl-2-methoxyphenyl)acetic acid
Sinónimos:
(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)acetic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H16O3
Número CAS:
Peso molecular:
208.26
MDL number:
El producto BDPH9BCDCC87 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C12H16O3/c1-8(2)9-4-5-11(15-3)10(6-9)7-12(13)14/h4-6,8H,7H2,1-3H3,(H,13,14)
Inchi Key
RAGSCSDHAJVIBP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)