Merck
BDPH9BCDCCEE
Bide Pharmatech
2-((Perfluoropropan-2-yl)oxy)isoindoline-1,3-dione
Sinónimos:
2-((perfluoropropan-2-yl)oxy)isoindoline-1,3-dione
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H4O3N1F7
Número CAS:
Peso molecular:
331.15
MDL number:
El producto BDPH9BCDCCEE no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C11H4F7NO3/c12-9(10(13,14)15,11(16,17)18)22-19-7(20)5-3-1-2-4-6(5)8(19)21/h1-4H
Inchi Key
FCGXTBJQZWDVAN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)