Merck
BDPH9BCDCCFB
Bide Pharmatech
3-(Isopropyl(methyl)amino)propanethioamide
Sinónimos:
3-[isopropyl(methyl)amino]propanethioamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H16N2S1
Número CAS:
Peso molecular:
160.28
MDL number:
El producto BDPH9BCDCCFB no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C7H16N2S/c1-6(2)9(3)5-4-7(8)10/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,8,10)
Inchi Key
YIQVOFAZZREHCK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)