Saltar a
BDPH9BCDCD18
Bide Pharmatech
5,5'-(Furan-2-ylmethylene)bis(2-methylfuran)
Sinónimos:
5,5'-(furan-2-ylmethylene)bis(2-methylfuran)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C15H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
242.27
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C15H14O3/c1-10-5-7-13(17-10)15(12-4-3-9-16-12)14-8-6-11(2)18-14/h3-9,15H,1-2H3
Inchi Key
YRRVBDHDMOAQJG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)