Merck
BDPH9BCDCE63
Bide Pharmatech
2,5-Difluorobenzene-1,4-diol
Sinónimos:
2,5-difluoro-1,4-benzenediol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H4O2F2
Número CAS:
Peso molecular:
146.09
MDL number:
El producto BDPH9BCDCE63 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C6H4F2O2/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10/h1-2,9-10H
Inchi Key
ZNHXVRDZYSYJMO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,5-Difluorobenzene-1,4-diol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)