Merck
BDPH9BCDCF3E
Bide Pharmatech
2,4-Dichloro-5-cyclopropylpyrimidine
Sinónimos:
2,4-dichloro-5-cyclopropylpyrimidine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H6N2Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
189.04
MDL number:
El producto BDPH9BCDCF3E no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C7H6Cl2N2/c8-6-5(4-1-2-4)3-10-7(9)11-6/h3-4H,1-2H2
Inchi Key
KKSKKVUKDFJQMS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)