Merck
BDPH9BCDCFB2
Bide Pharmatech
1-tert-Butyl 15-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) pentadecanedioate
Sinónimos:
1-(tert-butyl) 15-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) pentadecanedioate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C23H39O6N1
Número CAS:
Peso molecular:
425.57
MDL number:
El producto BDPH9BCDCFB2 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C23H39NO6/c1-23(2,3)29-21(27)15-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-16-22(28)30-24-19(25)17-18-20(24)26/h4-18H2,1-3H3
Inchi Key
MKNIKVLVLSJHJK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)