Merck
BDPH9BCDD03B
Bide Pharmatech
(2-Fluoro-4,6-dimethoxyphenyl)boronic acid
Sinónimos:
(2-fluoro-4,6-dimethoxyphenyl)boronic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H10O4F1B1
Número CAS:
Peso molecular:
199.97
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H10BFO4/c1-13-5-3-6(10)8(9(11)12)7(4-5)14-2/h3-4,11-12H,1-2H3
Inchi Key
VRYIYLGRLZLYPA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)