Merck
BDPH9BCDD2F9
Bide Pharmatech
4-(Pentan-3-yloxy)benzoic acid
Sinónimos:
4-(pentan-3-yloxy)benzoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H16O3
Número CAS:
Peso molecular:
208.26
MDL number:
El producto BDPH9BCDD2F9 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C12H16O3/c1-3-10(4-2)15-11-7-5-9(6-8-11)12(13)14/h5-8,10H,3-4H2,1-2H3,(H,13,14)
Inchi Key
IORPZOKHCNDOTA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Pentan-3-yloxy)benzoic acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)