Merck
BDPH9BCDD549
Bide Pharmatech
1-(Quinolin-2-yl)ethanone
Sinónimos:
1-(2-quinolinyl)ethanone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H9O1N1
Número CAS:
Peso molecular:
171.2
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C11H9NO/c1-8(13)10-7-6-9-4-2-3-5-11(9)12-10/h2-7H,1H3
Inchi Key
UCCQXCFFHYCLEC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(Quinolin-2-yl)ethanone
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)