Merck
BDPH9BCDD87A
Bide Pharmatech
8-Methyl-1-naphthoic acid
Sinónimos:
8-methyl-1-naphthoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
186.21
MDL number:
El producto BDPH9BCDD87A no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C12H10O2/c1-8-4-2-5-9-6-3-7-10(11(8)9)12(13)14/h2-7H,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
FLBHUCKQJRXXQB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 8-Methyl-1-naphthoic acid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)