Merck
BDPH9BCDDDA1
Bide Pharmatech
Methyl 4-amino-5-iodo-2-methylbenzoate
Sinónimos:
methyl 4-amino-5-iodo-2-methylbenzoate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H10O2N1I1
Número CAS:
Peso molecular:
291.09
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H10INO2/c1-5-3-8(11)7(10)4-6(5)9(12)13-2/h3-4H,11H2,1-2H3
Inchi Key
UEROLPZUGANXKB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)