Saltar al contenido
Merck

BDPH9BCDDE01

Bide Pharmatech

2-Chloro-4-(3-(trifluoromethyl)phenoxy)pyrimidine

Sinónimos:

2-chloro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]pyrimidine

Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.

Seleccione un Tamaño

Cambiar Vistas

Acerca de este artículo

Fórmula lineal:
C11H6O1N2Cl1F3
Número CAS:
Peso molecular:
274.63
MDL number:
El producto BDPH9BCDDE01 no se vende actualmente en su país.


Inchi Code

1S/C11H6ClF3N2O/c12-10-16-5-4-9(17-10)18-8-3-1-2-7(6-8)11(13,14)15/h1-6H

Inchi Key

UPHGIDBRTYXLEH-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid



Still not finding the right product?



Elija entre una de las versiones más recientes:

Certificados de análisis (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documentos section.

Si necesita más asistencia, póngase en contacto con Atención al cliente

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos