Saltar al contenido
BDPH9BCDDE9F
Bide Pharmatech
2-(2-Chlorophenyl)cyclopentan-1-amine
Sinónimos:
2-(2-chlorophenyl)cyclopentanamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H14N1Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
195.69
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C11H14ClN/c12-10-6-2-1-4-8(10)9-5-3-7-11(9)13/h1-2,4,6,9,11H,3,5,7,13H2
Inchi Key
GNPPIVFFQGMMCI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)