Merck
BDPH9BCDDF22
Bide Pharmatech
3-((3-Methoxyphenyl)amino)phenol
Sinónimos:
3-((3-methoxyphenyl)amino)phenol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C13H13O2N1
Número CAS:
Peso molecular:
215.25
MDL number:
El producto BDPH9BCDDF22 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C13H13NO2/c1-16-13-7-3-5-11(9-13)14-10-4-2-6-12(15)8-10/h2-9,14-15H,1H3
Inchi Key
BPKLPDDFISVWLN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Semi-Solid or Solid or Lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-((3-Methoxyphenyl)amino)phenol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)