Merck
BDPH9BCDE03A
Bide Pharmatech
2-Oxo-2,3-dihydrobenzo[d]oxazole-5-carboxylic acid
Sinónimos:
2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H5O4N1
Número CAS:
Peso molecular:
179.13
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H5NO4/c10-7(11)4-1-2-6-5(3-4)9-8(12)13-6/h1-3H,(H,9,12)(H,10,11)
Inchi Key
KHVGBYCMDLCIAF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)