Merck
BDPH9BCDE22B
Bide Pharmatech
2-(4-(Cyclopropylmethoxy)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Sinónimos:
2-(4-(cyclopropylmethoxy)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C16H23O3B1
Número CAS:
Peso molecular:
274.17
MDL number:
El producto BDPH9BCDE22B no se vende actualmente en su país.
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Inchi Code
1S/C16H23BO3/c1-15(2)16(3,4)20-17(19-15)13-7-9-14(10-8-13)18-11-12-5-6-12/h7-10,12H,5-6,11H2,1-4H3
Inchi Key
NEQVQJCPHVVIFO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)