Merck
BDPH9BCDE337
Bide Pharmatech
5-(Chloromethyl)-1,2,3-tris(octyloxy)benzene
Sinónimos:
5-(chloromethyl)-1,2,3-tris(octyloxy)benzene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C31H55O3Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
511.23
MDL number:
El producto BDPH9BCDE337 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C31H55ClO3/c1-4-7-10-13-16-19-22-33-29-25-28(27-32)26-30(34-23-20-17-14-11-8-5-2)31(29)35-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-26H,4-24,27H2,1-3H3
Inchi Key
KREBVPYMZGCBAH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)