Merck
BDPH9BCDEB16
Bide Pharmatech
3-Fluoro-4-sulfanylbenzoic acid
Sinónimos:
3-fluoro-4-sulfanylbenzoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H5O2S1F1
Número CAS:
Peso molecular:
172.18
MDL number:
El producto BDPH9BCDEB16 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C7H5FO2S/c8-5-3-4(7(9)10)1-2-6(5)11/h1-3,11H,(H,9,10)
Inchi Key
YROBFVBSJCRPDE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Fluoro-4-sulfanylbenzoic acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)