Merck
BDPH9BCDEC60
Bide Pharmatech
4-Chlorobenzo[c][1,2,5]thiadiazol-5-amine
Sinónimos:
4-chloro-2,1,3-benzothiadiazol-5-amine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H4N3Cl1S1
Número CAS:
Peso molecular:
185.64
MDL number:
El producto BDPH9BCDEC60 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C6H4ClN3S/c7-5-3(8)1-2-4-6(5)10-11-9-4/h1-2H,8H2
Inchi Key
RAFNDUBDHJMEDU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)