Merck
BDPH9BCDEC91
Bide Pharmatech
3-Methylquinolin-8-yl acetate
Sinónimos:
3-methylquinolin-8-yl acetate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H11O2N1
Número CAS:
Peso molecular:
201.22
MDL number:
El producto BDPH9BCDEC91 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c1-8-6-10-4-3-5-11(15-9(2)14)12(10)13-7-8/h3-7H,1-2H3
Inchi Key
UFEDBSXWGPWPLE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Methylquinolin-8-yl acetate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)