Merck
BDPH9BCDEDEA
Bide Pharmatech
5-(m-Tolyl)nicotinic acid
Sinónimos:
5-(3-methylphenyl)nicotinic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C13H11O2N1
Número CAS:
Peso molecular:
213.24
MDL number:
El producto BDPH9BCDEDEA no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C13H11NO2/c1-9-3-2-4-10(5-9)11-6-12(13(15)16)8-14-7-11/h2-8H,1H3,(H,15,16)
Inchi Key
KQXMMUCUYGOXEX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-(m-Tolyl)nicotinic acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)