Merck
BDPH9BCDEFBA
Bide Pharmatech
2-(Pyrazin-2-yl)-1H-benzo[d]imidazole
Sinónimos:
2-(2-pyrazinyl)-1H-benzimidazole
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H8N4
Número CAS:
Peso molecular:
196.21
MDL number:
El producto BDPH9BCDEFBA no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C11H8N4/c1-2-4-9-8(3-1)14-11(15-9)10-7-12-5-6-13-10/h1-7H,(H,14,15)
Inchi Key
RUDHSKFULPGCLM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)