Merck
BDPH9BCDF29D
Bide Pharmatech
(2-Methoxy-4,6-dimethylphenyl)methanol
Sinónimos:
(2-methoxy-4,6-dimethylphenyl)methanol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
166.22
MDL number:
El producto BDPH9BCDF29D no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C10H14O2/c1-7-4-8(2)9(6-11)10(5-7)12-3/h4-5,11H,6H2,1-3H3
Inchi Key
RAZUVCLTCJHSSV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)