Merck
BDPH9BCDF4B6
Bide Pharmatech
4-(4-Chlorophenyl)thiomorpholine 1,1-dioxide
Sinónimos:
4-(4-chlorophenyl)thiomorpholine 1,1-dioxide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H12O2N1Cl1S1
Número CAS:
Peso molecular:
245.73
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C10H12ClNO2S/c11-9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-15(13,14)8-6-12/h1-4H,5-8H2
Inchi Key
IQIXFXLKPNFQGQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)