Merck
BDPH9BCDF4C2
Bide Pharmatech
5,8-Quinolinequinone
Sinónimos:
5,8-quinolinedione
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H5O2N1
Número CAS:
Peso molecular:
159.14
MDL number:
El producto BDPH9BCDF4C2 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H5NO2/c11-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-10-9/h1-5H
Inchi Key
NVJSPQCVDHGYRE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5,8-Quinolinequinone
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)