Merck
BDPH9BCDFB5C
Bide Pharmatech
Methyl 7-chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
Sinónimos:
methyl 7-chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H7O2N2Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
210.62
MDL number:
El producto BDPH9BCDFB5C no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O2/c1-14-9(13)6-4-12-7-5(6)2-3-11-8(7)10/h2-4,12H,1H3
Inchi Key
PCIPHVADYACKGY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)