Merck
BDPH9BCDFD34
Bide Pharmatech
6-Bromo-4-methylquinoline
Sinónimos:
6-bromo-4-methylquinoline
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H8N1Br1
Número CAS:
Peso molecular:
222.08
MDL number:
El producto BDPH9BCDFD34 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C10H8BrN/c1-7-4-5-12-10-3-2-8(11)6-9(7)10/h2-6H,1H3
Inchi Key
XBZQSJLYRMZRSZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Bromo-4-methylquinoline
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)