Merck
BDPH9BCE0E4E
Bide Pharmatech
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
Sinónimos:
2-methoxy-6-(trifluoromethyl)-4(3H)-pyrimidinone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H5O2N2F3
Número CAS:
Peso molecular:
194.11
MDL number:
El producto BDPH9BCE0E4E no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C6H5F3N2O2/c1-13-5-10-3(6(7,8)9)2-4(12)11-5/h2H,1H3,(H,10,11,12)
Inchi Key
ILOOCRYHYUMTKL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)