Merck
BDPH9BCE112C
Bide Pharmatech
2-(2-Methylbenzyl)succinic acid
Sinónimos:
2-(2-methylbenzyl)succinic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H14O4
Número CAS:
Peso molecular:
222.24
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C12H14O4/c1-8-4-2-3-5-9(8)6-10(12(15)16)7-11(13)14/h2-5,10H,6-7H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
Inchi Key
WFWVINOHIVDSEV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(2-Methylbenzyl)succinic acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)