Merck
BDPH9C01E774
Bide Pharmatech
(5'-Formyl-[2,2'-bithiophen]-5-yl)boronic acid
Sinónimos:
(5'-formyl-[2,2'-bithiophen]-5-yl)boronic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H7O3S2B1
Número CAS:
Peso molecular:
238.1
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H7BO3S2/c11-5-6-1-2-7(14-6)8-3-4-9(15-8)10(12)13/h1-5,12-13H
Inchi Key
RDIOTSOSMWVMSX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)