Merck
BDPH9C01EBF0
Bide Pharmatech
tert-Butyl 2-azaspiro[3.4]oct-6-ene-2-carboxylate
Sinónimos:
tert-butyl 2-azaspiro[3.4]oct-6-ene-2-carboxylate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H19O2N1
Número CAS:
Peso molecular:
209.29
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C12H19NO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-12(9-13)6-4-5-7-12/h4-5H,6-9H2,1-3H3
Inchi Key
FCJJOVIWSSZKBW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Palabra de advertencia
Warning
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)