Merck
BDPH9C01ECBF
Bide Pharmatech
4-Amino-1-methyl-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Sinónimos:
4-amino-1-methyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H12O1N2
Número CAS:
Peso molecular:
176.22
MDL number:
El producto BDPH9C01ECBF no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c1-12-9-5-3-2-4-7(9)8(11)6-10(12)13/h2-5,8H,6,11H2,1H3
Inchi Key
FLIBAMYYJXENAJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)