Merck
BDPH9C01EEEC
Bide Pharmatech
(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-Dimethyl-17-((R)-6-methylheptan-2-yl)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl (3-aminopropyl)(4-((3-aminopropyl)amino)butyl)carbamate trihydrochloride
Sinónimos:
(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-((R)-6-methylheptan-2-yl)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl (3-aminopropyl)(4-((3-aminopropyl)amino)butyl)carbamate trihydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
El producto BDPH9C01EEEC no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C38H70N4O2.3ClH/c1-28(2)11-8-12-29(3)33-15-16-34-32-14-13-30-27-31(17-19-37(30,4)35(32)18-20-38(33,34)5)44-36(43)42(26-10-22-40)25-7-6-23-41-24-9-21-39;;;/h13,28-29,31-35,41H,6-12,14-27,39-40H2,1-5H3;3*1H/t29-,31+,32+,33-,34+,35+,37+,38-;;;/m1.../s1
Inchi Key
INQSEQOOPSEMKN-YGLQZITISA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)