Merck
BDPH9C01EFF9
Bide Pharmatech
(E)-2-Butenoyl chloride
Sinónimos:
(2E)-2-butenoyl chloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C4H5O1Cl1
Peso molecular:
104.54
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C4H5ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3/b3-2+
Inchi Key
RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)