Merck
BDPH9C01F6A0
Bide Pharmatech
(R)-1-(3-(Difluoromethyl)-2-fluorophenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Sinónimos:
(R)-1-(3-(difluoromethyl)-2-fluorophenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H11N1Cl1F3
Número CAS:
Peso molecular:
225.64
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H10F3N.ClH/c1-5(13)6-3-2-4-7(8(6)10)9(11)12;/h2-5,9H,13H2,1H3;1H/t5-;/m1./s1
Inchi Key
LMVWLMYIWIMIAX-NUBCRITNSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)