Saltar a
BDPH9C01F7C3
Bide Pharmatech
2-Cyclopropylbenzaldehyde
Sinónimos:
2-cyclopropylbenzaldehyde
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H10O1
Número CAS:
Peso molecular:
146.19
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C10H10O/c11-7-9-3-1-2-4-10(9)8-5-6-8/h1-4,7-8H,5-6H2
Inchi Key
ZVDXHSUCDWVQEY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Cyclopropylbenzaldehyde
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)