Merck
BDPH9C01FBBC
Bide Pharmatech
(R)-(4-Benzylmorpholin-2-yl)methanamine
Sinónimos:
(R)-(4-benzylmorpholin-2-yl)methanamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H18O1N2
Número CAS:
Peso molecular:
206.29
MDL number:
El producto BDPH9C01FBBC no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C12H18N2O/c13-8-12-10-14(6-7-15-12)9-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10,13H2/t12-/m1/s1
Inchi Key
CKZVBXBEDDAEFE-GFCCVEGCSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)