Merck
BDPH9C021A07
Bide Pharmatech
2-Chloro-N-(cyanomethyl)acetamide
Sinónimos:
2-chloro-N-(cyanomethyl)acetamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C4H5O1N2Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
132.55
MDL number:
El producto BDPH9C021A07 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C4H5ClN2O/c5-3-4(8)7-2-1-6/h2-3H2,(H,7,8)
Inchi Key
BLGRCGIMBCJLMZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-N-(cyanomethyl)acetamide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)