Merck
BDPH9C021B33
Bide Pharmatech
3-((tert-Butyldiphenylsilyl)oxy)propanoic acid
Sinónimos:
3-{[tert-butyl(diphenyl)silyl]oxy}propanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C19H24O3Si1
Número CAS:
Peso molecular:
328.48
MDL number:
El producto BDPH9C021B33 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C19H24O3Si/c1-19(2,3)23(22-15-14-18(20)21,16-10-6-4-7-11-16)17-12-8-5-9-13-17/h4-13H,14-15H2,1-3H3,(H,20,21)
Inchi Key
RPCLRMHYSJYSAG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)