Merck
BDPH9C021E06
Bide Pharmatech
Fmoc-Tyr(3,5-I2)-OH
Sinónimos:
(2S)-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C24H19O5N1I2
Número CAS:
Peso molecular:
655.23
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C24H19I2NO5/c25-19-9-13(10-20(26)22(19)28)11-21(23(29)30)27-24(31)32-12-18-16-7-3-1-5-14(16)15-6-2-4-8-17(15)18/h1-10,18,21,28H,11-12H2,(H,27,31)(H,29,30)/t21-/m0/s1
Inchi Key
IKNWCIROCRMKAY-NRFANRHFSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: powder Colour: off white to pale-yellow or gray
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Tyr(3,5-I2)-OH
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)