Merck
BDPH9C021E56
Bide Pharmatech
3-Phenylbut-2-enoic acid
Sinónimos:
(2E)-3-phenyl-2-butenoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H10O2
Peso molecular:
162.19
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C10H10O2/c1-8(7-10(11)12)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b8-7+
Inchi Key
PEXWJYDPDXUVSV-BQYQJAHWSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)